SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SMYD3-2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~43 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable