Wichtige Dokumente
SAB4200120
Anti-Ephrin-B2 antibody ,Mouse monoclonal
clone EFR-163M, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-EFNB2, Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, Anti-EPLG5 ligand of EPH-related kinase 5, Anti-HTK ligand, Anti-HTKL, Anti-LERK5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EFR-163M, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~56 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing a human Ephrin-B2 fusion protein
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EFNB2(1948)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Ephrin-B2 recognizes human Ephrin-B2 protein (~56 kDa).
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable