SAB3700802
Anti-Ferret IgG IgA IgM (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ALP, Alk Phos
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
ferret
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)