SAB2900701
Anti-KCNMA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BA205K10.1, BK channel, BKCA alpha, BKCA alpha subunit, BKTM, KCNMA1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit, horse, human, pig, Xenopus, zebrafish, monkey, hamster, bovine, mouse, chicken, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNMA1(3778)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2900701-50UG | 4061837629259 |