SAB2900216
Anti-ITGA4 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
cd49d, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit precursor, integrin alpha-iv, vla-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, monkey, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable