SAB2702220
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT161, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Hexa histidine tag
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT161, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)