SAB2702202
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1610, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Mouse Anti-Red Fluorescent Protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT1610, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable