SAB2501682
Anti-IDH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Idh1p, Subunit of mitochondrial NAD(+)-dependent isocitrate dehydrogenase, which catalyzes the oxidation of isocitrate to alpha-ketoglutarate in the TCA cycle, YNL037C
About This Item
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
Saccharomyces cerevisiae
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Saccharomyces cerevisiae ... IDH1(855691)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)