SAB2108808
Anti-PXDN (N-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
AK155, IL-26
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
79 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, guinea pig, horse, mouse, human, rabbit, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PXDN(7837)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable