SAB2108280
Anti-PITX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
32kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, bovine, horse, dog, sheep, human, rabbit, guinea pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PITX3(5309)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Members of RIEG/PITX homeobox family act as transcription factors. Mutations of PITX3 have been associated with anterior segment mesenchymal dysgenesis (ASMD) and congenital cataracts. PITX3 is involved in lens formation during eye development. Mutations of this gene have been associated with anterior segment mesenchymal dysgenesis and congenital cataracts.
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)