SAB2102031
Anti-RNF31 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ10111, Anti-FLJ23501, Anti-MGC19975, Anti-Ring finger protein 31, Anti-ZIBRA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, guinea pig, rat, human
Verpackung
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF31(55072)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable