SAB1412214
ANTI-STAT5B antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
STAT5, STAT5B
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT5B(6777)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VYSKYYTPVPCESATAKAVDGYVKPQIKQVVPEFVNASADAGGGSATYMDQAPSPAVCPQAHYNMYPQNPDSVLDTDGDFDLEDTMDVARRVEELLGRPMDSQWIPHAQS
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable