SAB1411950
ANTI-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 4F5-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ23306, FOSL2, FRA2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F5-1B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39.16 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOSL2(2355)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSVGLDLPQMLPGSPSPSLKEAFAEDGEAGEGGGRPSLEWRLQQLLPQHPLSLSWLLTSPQGTGPFLPSVVICHLLDQVLSLLHSPVPTPVHSSGPGSKQAVNSWPELSLWLVAHAPFLVVC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1411950-100UG | 4061829669379 |