Merck
SAB1410340
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
4.1-G, DKFZp781D1972, DKFZp781H1755
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 71.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPB41L2(2037)
Immunogen
EPB41L2 (AAH34718.1, 1 a.a. ~ 633 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTEVGSVSEVKKDSSQLGTDATKEKPKEVAENQQNQSSDPEEEKGSQPPPAAESQSSLRRQKREKETSESRGISRFIPPWLKKQKSYTLVVAKDGGDKKEPTQAVVEEQVLDKEEPLPEEQRQAKGDAEEMAQKKQEIKVEVKEEKPSVSKEEKPSVSKVEMQPTELVSKEREEKVKETQEDKLEGGAAKRETKEVQTNELKAEKASQKVTKKTKTVQCKVTLLDGTEYSCDLEKHAKGQVLFDKVCEHLNLLEKDYFGLLFQESPEQKNWLDPAKEIKRQLRNLPWLFTFNVKFYPPDPSQLTEDITRYFLCLQLRQDIASGRLPCSFVTHALLGSYTLQAELGDYDPEEHGSIDLSEFQFAPTQTKELEEKVAELHKTHRGLSPAQADSQFLENAKRLSMYGVDLHHAKDSEGVDIKLGVCANGLLIYKDRLRINRFAWPKILKISYKRSNFYIKVRPAELEQFESTIGFKLPNHRAAKRLWKVCVEHHTFYRLVSPEQPPKAKFLTLGSKFRYSGRTQAQTRQASTLIDRPAPHFERTSSKRVSRSLDGAPIGVMDQSLMKDFPGAAGEISAYGPGLVSIAVVQDGDGRREVRSPTKAPHLQLIEGKSSHETLNIVEEKSGQRLGKTKE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable