SAB1409823
Monoclonal Anti-EHMT1 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DEL9q34, DKFZp667M072, EUHMTASE1, Eu-HMTase1, FLJ12879, FP13812, GLP, KIAA1876, KMT1D
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EHMT1(79813)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAADEGSAEKQAGEAHMAADGETNGSCENSDASSHANAAKHTQDSARVNPQDGTNTLTRIAENGVSERDSEAAKQNHVTADDFVQTSVIGSNGYILNKPA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)