Merck
SAB1407197
Sigma-Aldrich
Anti-SIN3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0700
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~39.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIN3B(23309)
Immunogen
SIN3B (AAH63531.1, 1 a.a. ~ 353 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHAGGGSGGSGAGGPAGRGLSGARWGRSGSAGHEKLPVHVEDALTYLDQVKIRFGSDPATYNGFLEIMKEFKSQSIDTPGVIRRVSQLFHEHPDLIVGFNAFLPLGYRIDIPKNGKLNIQSPLTSQENSHNHGDGAEDFKQQVPYKEDKPQVPLESDSVEFNNAISYVNKIKTRFLDHPEIYRSFLEILHTYQKEQLNTRGRPFRGMSEEEVFTEVANLFRGQEDLLSEFGQFLPEAKRSLFTGNGPCEMHSVQKNEHDKTPEHSRKRSRPSLLRPVSAPAKKKMKLRGTKDLSIAAVGKYGTLQEFSFFDKVRRVLKSQEVYENFLRCIALFNQELVSGSELLQLVSPFLG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ye Zheng et al.
Endocrinology, 155(11), 4507-4520 (2014-07-31)
Endocrine regulation of uterine biology is critical for embryo receptivity and human reproduction. Uterine endometrium depends on extrinsic sex steroid input and hence likely has mechanisms that enable adaptation to hormonal variation. Emerging evidence suggests that sex steroid bioavailability in