Merck
SAB1406927
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF263 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FPM315, ZKSCAN12
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
citations:
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~77.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNF263(10127)
Immunogen
ZNF263 (NP_005732.2, 1 a.a. ~ 683 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGPGSQEREGLLIVKLEEDCAWSQELPPPDPGPSPEASHLRFRRFRFQEAAGPREALSRLQELCHGWLRPEMRTKEQILELLVLEQFLTILPQEIQSRVQELHPESGEEAVTLVEDMQRELGRLRQQVTNHGRGTEVLLEEPLPLETARESPSFKLEPMETERSPGPRLQELLGPSPQRDPQAVKERALSAPWLSLFPPEGNMEDKEMTGPQLPESLEDVAMYISQEEWGHQDPSKRALSRDTVQESYENVDSLESHIPSQEVPGTQVGQGGKLWDPSVQSCKEGLSPRGPAPGEEKFENLEGVPSVCSENIHPQVLLPDQARGEVPWSPELGRPHDRSQGDWAPPPEGGMEQALAGASSGRELGRPKELQPKKLHLCPLCGKNFSNNSNLIRHQRIHAAERLCMGVDCTEIFGGNPRFLSLHRAHLGEEAHKCLECGKCFSQNTHLTRHQRTHTGEKPYQCNICGKCFSCNSNLHRHQRTHTGEKPYKCPECGEIFAHSSNLLRHQRIHTGERPYKCPECGKSFSRSSHLVIHERTHERERLYPFSECGEAVSDSTPFLTNHGAHKAEKKLFECLTCGKSFRQGMHLTRHQRTHTGEKPYKCTLCGENFSHRSNLIRHQRIHTGEKPYTCHECGDSFSHSSNRIRHLRTHTGERPYKCSECGESFSRSSRLMSHQRTHTG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)