SAB1405358
Monoclonal Anti-FLJ39155 antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Synonym(e):
AGRINL, AGRNL, FLJ39155
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~35.79 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFLAM(133584)
Immunogen
Sequence
DGRWHRVKAVRDGQSGKITVDDYGARTGKSPGMMRQLNINGALYVGGMKEIALHTNRQYMRGLVGCISHFTLSTDYHISLVEDAVDGK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)