SAB1405295
Monoclonal Anti-PCDH11Y antibody produced in mouse
clone 1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PCDH-PC, PCDH11X, PCDH22, PCDHY
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCDH11Y(83259)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EKNYTIREEIPENVLIGNLLKDLNLSLIPNKSLTTTMQFKLVYKTGDVPLIRIEEDTGEIFTTGARIDREKLCAGIPRDEHCFYEVEVAILPDEIFRLVKIRFLIEDIN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)