SAB1402357
Monoclonal Anti-SLC12A1 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BSC1, MGC48843, NKCC2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.34 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AKTDASFHAYDSHTNTYYLQTFGHNTMDAVPKIEYYRNTGSISGPKVNRPSLLEIHEQLAKNVAVTPSSADRVANGDGIPGDEQAENKEDDQA
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)