Merck
SAB1401896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPS2 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ34520, UG0636c06
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPS2(84698)
Allgemeine Beschreibung
Calcyphosine-2 is a calcium-binding protein with 2 EF-hand motifs (Wang et al., 2002 [PubMed 11846421]).[supplied by OMIM
Immunogen
CAPS2 (NP_115995.1, 285 a.a. ~ 382 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YRKSYVRKAFMKLDFNKSGSVPIINIRKCYCAKKHSQVISGHSTEEEIKSSFLETLKVACSKSDEVSYGEFEDYYEGLSIGIVDDEDFVNILRTPWGI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable