SAB1307246
ANTI-FOXG1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FKH2, FKHL1, FKHL2, FKHL3, FOXG1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
52352 Da
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXG1(2290)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable