SAB1306034
ANTI-AMPK ALPHA2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
5′-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-2, AMPK, AMPK2, Acetyl-CoA carboxylase kinase, PRKAA2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62320 Da
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PRKAA2(5563)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable