Wichtige Dokumente
S9075
Anti-Synemin (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DMN, Anti-Desmuslin, Anti-SYN, Anti-SYNM
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~170 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:150-1:300 using human skeletal muscle
western blot: 1:500-1:1000 using rat skeletal muscle extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYNM(23336)
mouse ... Synm(233335)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)