R9400
Monoclonal Anti-RANTES antibody produced in rat
clone 53405.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-D17S136E, Anti-RANTES, Anti-SCYA5, Anti-SIS-delta, Anti-SISd, Anti-TCP228, Anti-eoCP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
53405.111, monoclonal
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using mouse splenocytes
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ccl5(20304)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable