Wichtige Dokumente
R2029
Monoclonal Anti-Rapsyn antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone 1234, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CMS11, Anti-CMS4C, Anti-FADS, Anti-FADS2, Anti-RAPSYN, Anti-RNF205
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1234, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
amphibian, chicken, mouse, rat, fish
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5 μg/mL using Torpedo californica electrocyte cell extracts
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Rapsn(19400)
rat ... Rapsn(362161)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?