Wichtige Dokumente
PZ0159
MCOPPB trihydrochloride hydrate
>98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-[(3R)-3-piperidinyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
H2O: ≥13 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.Cl.Cl.Cl.CC1(CCCCCCC1)N2CCC(CC2)n3c(nc4ccccc34)[C@@H]5CCCNC5
InChI
1S/C26H40N4.3ClH.H2O/c1-26(15-7-3-2-4-8-16-26)29-18-13-22(14-19-29)30-24-12-6-5-11-23(24)28-25(30)21-10-9-17-27-20-21;;;;/h5-6,11-12,21-22,27H,2-4,7-10,13-20H2,1H3;3*1H;1H2
InChIKey
UQBVSGBDJOJHIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.