PLA0183
Rabbit anti-DAXX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
BING2, CENP-C binding protein, DAP6, Daxx, EAP1, ETS1-associated protein 1, Fas-binding protein, death-associated protein 6, fas death domain-associated protein, hDaxx
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_001341.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... DAXX(1616)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)