PLA0044
Rabbit anti-Sp1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
specificity protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
XP_028606.4
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... Sp1(6667)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable