Wichtige Dokumente
P7373
PAK7 Active human
≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
PAK5, p21 activated kinase-7
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥75% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
10 units/mg protein (Bradford)
Mol-Gew.
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PAK7(57144)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)