Wichtige Dokumente
P5117
Anti-Peripherin antibody, Mouse monoclonal
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable