Merck
OH30428215
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR2200, weighing capacity 2200 g, resolution: 1 g
Synonym(e):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
UNSPSC-Code:
41111502
NACRES:
NB.13
Materialien
plastic weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30428215
Messbereich Wiegekapazität
2200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Akkuleistung
alkaline, 300 hr life
Allgemeine Beschreibung
External Calibration - Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Anwendung
Weighing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Rechtliche Hinweise
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)