OH30139517
Ohaus® Explorer® Semi-Micro Balance
Model EX225DM, weighing capacity 120-220 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30139517
Messbereich Wiegekapazität
120-220 g, resolution: 0.01_mg/0.1 mg
Waagschalendurchm.
8 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)