Wichtige Dokumente
N4662
Nek6, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Gene A-Related Kinase 6, NIMA-Related Kinase 6, Never in Mitosis
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
Mol-Gew.
protein apparent mol wt ~58 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... NEK6(10783)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)