MTCT1411C
MTC™ Bio Plug Cap For Test Tubes
for use with 13mm, rimless tubes, polyethylene
Synonym(e):
MTC™ Bio Plug Cap For Test Tubes, plastic tube cap, reagent dish, tube cap
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
bag of 20 × 1000 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio T1411-C
Allgemeine Beschreibung
Non-sterile plug caps for use with 13mm, rimless test tubes.
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)