Merck
MTCR1020
MTC Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
Synonym(e):
tube rack, tube storage box
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
Materialien
assorted colors
polypropylene
Leistungsmerkmale
to hold 100 x 1.5 mL tubes
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC Bio R1020
Allgemeine Beschreibung
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCR10204065270485830
MTCR1020-5EA4065271097056