Merck
MTCP80105S
MTC Bio Reservoir
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonym(e):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Hersteller/Markenname
MTC Bio P8010-5S
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Reservoir, 10ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)