MTCP70251S
MTC™ Bio ASPIR-8™ Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P7025-1S
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Aspir-8™ Reservoir, 25ml, 8-channel only, sterile, Individually wrapped, 100/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
ASPIR-8 is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)