MTCC2051
MTC™ Bio Locktop Style Microtube
capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonym(e):
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polypropylene
round
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2051
Kapazität
1.5 mL
Eignung
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatible with standard equipment
- Centrifuge at up to 28,000xg
- RNase, DNase & pyrogen free
- Unsurpassed Clarity
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)