Wichtige Dokumente
L3510
Luzifergelb VS Dilithiumsalz
≥80% purity, powder
Synonym(e):
4-Amino-N-(3-[vinylsulfonyl]-phenyl)-naphthalimid-3,6-disulfonat Dilithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Luzifergelb VS Dilithiumsalz, ~85%
Assay
~85%
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
yellow to brown
Fluoreszenz
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Li+].[Li+].Nc1c(cc2C(=O)N(c3cccc(c3)S(=O)(=O)C=C)C(=O)c4cc(cc1c24)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.2Li/c1-2-33(25,26)11-5-3-4-10(6-11)22-19(23)14-8-12(34(27,28)29)7-13-17(14)15(20(22)24)9-16(18(13)21)35(30,31)32;;/h2-9H,1,21H2,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
PSJNJVOFDDMXDP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?