L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
Synonym(e):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
colorless wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Greiner 656101
Größe
96 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)