H2542
Histone H3.3 human
Synonym(e):
Histone, Human
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... H3-3A(3020)
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?