Wichtige Dokumente
H1911
N-(4-Hydroxyphenyl)-arachidonylamide
≥98%, ethanol solution
Synonym(e):
AM404
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
ethanol solution
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChIKey
IJBZOOZRAXHERC-DOFZRALJSA-N
Angaben zum Gen
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248) , Faah(29347) , Trpv1(83810)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?