GESE282N2
GE alumina plate
notched, L × D 10 cm × 12 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
L × T:
10 cm × 12 cm
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva Article No. 80-6153-15
Cytiva SE282N-2
L × T
10 cm × 12 cm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)