GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose™ High Performance
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.53
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 50 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 90100123
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)