Merck
GE28-9356-06
Sigma-Aldrich
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-500 HR
Cytiva 28-9356-06, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Synonym(e):
Sephacryl S-500 HR
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
polypropylene (PP)
Mol-Gew.
40000-20000000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9356-06
Parameter
<0.5 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
Bettvolumen
120 mL
Säule L × ID
60 cm × 16 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-acrylamide phase
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
HiPrep 26/60 Sephacryl® S-500 HR sind vorgepackte Gelfiltrationssäulen für die präparative Abscheidung von Biomolekülen aus bis zu 13 ml Probenvolumen. Sephacryl® S-500 wird zum Trennen von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und selbst kleinen Plasmiden verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Rückgewinnung und minimale nichtspezifische Adsorption mit langanhaltender chemischer und physischer Stabilität aufgrund der hydrophilen, rigiden Allyldextran/Bisacrylamidmatrix.
  • Gelfiltrationssäulen für ÄKTA-Systeme mit geringem bis mittlerem Druck.
  • In der industriellen Herstellung bewährt.
  • Die HiPrep Sephacryl® Reihe bietet reproduzierbare Abscheidungen für einen großen Molekülmassenbereich.
  • Praktische vorgepackte HiPrep Sephacryl® Säulen beschleunigen die Proteinaufreinigung.
Eignung
Alle gebräuchlichen Puffer, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril (bei 40 °C 1 Woche lang geprüft), 0,5 M NaOH (nur für Cleaning-In-Place)
Gelfiltrationssäulen für ÄKTA-Systeme + AE14 mit geringem bis mittlerem Druck.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.