Merck
GE28-9180-06
PD MultiTrap G-25
Cytiva 28-9180-06
Synonym(e):
G-25 MultiTrap, MultiTrap G-25
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
Materialien
polypropylene and polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9180-06
Lagerbedingungen
dry media
Größe
127.8 mm × 85.5 mm × 30.6 mm
Arbeitsvolumen
70—130 μL
Matrix
cross-linked dextran
Partikelgröße
>50 μm (dry)
85-260 μm
Porengröße
MWCO
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
2-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PD MultiTrap G-25 ist für Hochdurchsatz-Anwendungen für die Entsalzung und den Pufferaustausch bei zahlreichen Proben bestimmt. Die Lieferung erfolgt in Packungen mit 4 Platten. Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten. Die Platten können mittels Vakuum oder Zentrifugation verarbeitet werden. PD MultiTrap G-25 ist vorgepackt mit 500 μ Sephadex® G-25 Medium/Well. Die 96-Well-Platten werden aus biokompatiblem Polypropylen gefertigt. Hohe Entsalzungskapazität (>85 %) und Rückgewinnung (70–90 %).
Anwendung
Techniken & Anwendungen: DNA- und Proteinprobenvorbereitung. Entsalzung/Pufferaustausch/Reinigung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktische und schnelle Aufreinigung von Proteinen und anderen großen Biomolekülen (> 5000 MR) im kleinen Maßstab mit hoher Reproduzierbarkeit von Well zu Well und von Platte zu Platte.
  • Anwendungsbereiche: Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernung niedermolekularer Verbindungen.
  • Hohe Entsalzungskapazität.
  • Geeignet für die manuelle Verwendung sowie für die Automatisierung mit Robotersystemen.
  • Probenvorbereitung im Bereich von 70 bis 130 μl ohne Probenverdünnung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (4 bis 8, verwendetes Medium ist 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
MultiTrap is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokolle
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.