Merck
GE28-4010-81
HiTrap® _HiPrep 1/16 in. Male Connector For Akta Design
Cytiva 28-4010-81, pack of 8 pieces
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NA.56
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
wetted part
Verpackung
pack of 8 pieces
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4010-81
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Connector 1/16" male to use with ÄKTA start, ÄKTA go, ÄKTA pure, and ÄKTA avant.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fingertight
  • Narrow
  • For connecting HiTrap and HiPrep columns
Rechtliche Hinweise
HiPrep is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)