GE27-5340-02
AutoSeq™ G-50
Cytiva 27-5340-02, pack of 250 columns
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 250 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-5340-02
Partikelgröße
50-150 μm (dry)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Säulen des Typs Autoseq G-50 sind speziell für die Entfernung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren aus Sequenzierungsreaktionen vor der Analyse auf automatischen Sequenzierern konzipiert. Eine effektive DNA-Aufreinigung ist unerlässlich für qualitativ hochwertige Ergebnisse bei der automatischen DNA-Sequenzierung, da verbleibende Farbstoff-Terminatoren Daten verdecken können. AutoSeq G-50 besteht aus MicroSpin-Säulen mit Sephadex-G-50-DNA-Gütegrad F, voräquilibriert in bidestilliertem Wasser. Dies ist wichtig, da selbst die geringe Menge an Salz in herkömmlichen Puffern (wie z. B. TE-Puffer) elektrophoretische Artefakte auf salzempfindlichen automatisierten DNA-Sequenzierern verursachen kann.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zur schnellen Entfernung von nicht integrierten Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren aus Zyklus-Sequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung.
- Die Säulen sind mit Sephadex G-50 DNA-Gütegrad F vorgepackt
- Die Säulen sind in bidestilliertem Wasser, dem 0,05 % des Biozidprodukts Kathon CG/ICP als Konservierungsmittel zugesetzt sind, voräquilibriert.
- Mit gebrauchsfertigen Säulen dauert es von der Probenauftragung bis zur Gewinnung des gereinigten Produkts weniger als 4 Minuten.
- 4 Minuten
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt können Sie unter www.cytiva.com einsehen.
Rechtliche Hinweise
AutoSeq is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE27-5340-02 | 4061834074342 |