GE17-1319-01
Harnstoff
Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1319-01
Farbe
White
Löslichkeit
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
methanol: soluble
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 500g
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.
This page shows how to use DeStreak Rehydration Solution.